3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300723-1G PC300723-10G PC300723-5G
APOSPC300723-1GEA 339 EUR
APOSPC300723-1G APOSPC300723-10G APOSPC300723-5G
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545993
CAS nummer: 1227955-01-2