3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300724-1G
PC300724-10G
PC300724-5G
APOSPC300724-1GEA
339
EUR
APOSPC300724-1G
APOSPC300724-10G
APOSPC300724-5G
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formule:
C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12756237 CAS nummer: 1227954-72-4 |