3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300740-1G PC300740-250MG
APOSPC300740-1GEA 35.1 EUR
APOSPC300740-1G APOSPC300740-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168284
CAS nummer: 1355171-48-0