Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300760-1G PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA 366 EUR
APOSPC300760-1G APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16877111
CAS nummer: 1656263-44-3