Methyl 2,3,5-trifluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300761-1G PC300761-250MG
APOSPC300761-1GEA 234 EUR
APOSPC300761-1G APOSPC300761-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Formule: C₁₂H₁₂F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27995633
CAS nummer: 1858250-71-1