Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300764-1G PC300764-5G
APOSPC300764-1GEA 250 EUR
APOSPC300764-1G APOSPC300764-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040508
CAS nummer: 1858256-51-5