4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 111 EUR
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11106713
CAS nummer: 220880-12-6