2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 139 EUR
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27995624
CAS nummer: 1818100-16-1