3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 227 EUR
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040497
CAS nummer: 1377962-47-4