2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300779-1G PC300779-5G
APOSPC300779-1GEA 187 EUR
APOSPC300779-1G APOSPC300779-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03644663
CAS nummer: 852952-20-6