3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300781-1G PC300781-250MG PC300781-5G
APOSPC300781-1GEA 234 EUR
APOSPC300781-1G APOSPC300781-250MG APOSPC300781-5G
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26939177
CAS nummer: 149739-45-7