Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300782-1G PC300782-5G PC300782-250MG
APOSPC300782-1GEA 234 EUR
APOSPC300782-1G APOSPC300782-5G APOSPC300782-250MG
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103344
CAS nummer: 1858251-69-0