2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300783-1G PC300783-250MG
APOSPC300783-1GEA 351 EUR
APOSPC300783-1G APOSPC300783-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103345
CAS nummer: 150660-42-7