Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300785-1G PC300785-5G PC300785-250MG
APOSPC300785-1GEA 289 EUR
APOSPC300785-1G APOSPC300785-5G APOSPC300785-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399129
CAS nummer: 1261830-21-0