Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300790-1G PC300790-250MG PC300790-5G
APOSPC300790-1GEA 328 EUR
APOSPC300790-1G APOSPC300790-250MG APOSPC300790-5G
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103351
CAS nummer: 1858250-79-9