4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300796-1G PC300796-250MG
APOSPC300796-1GEA 220 EUR
APOSPC300796-1G APOSPC300796-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Formule: C₈H₄BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11877826
CAS nummer: 1194376-46-9