N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300798-1G PC300798-250MG
APOSPC300798-1GEA 176 EUR
APOSPC300798-1G APOSPC300798-250MG
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉ClFN
MW: 173.615 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013628
CAS nummer: 62924-64-5
UN: 2735
ADR: 8 III