N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 298 EUR
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₄H₁₄FNO
MW: 231.265 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11631331
CAS nummer: 1095078-57-1