N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 257 EUR
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₄H₁₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11631315
CAS nummer: 1095045-47-8