Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300816-1G PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA 70.1 EUR
APOSPC300816-1G APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28148236
CAS nummer: 1823562-23-7