2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300817-1G PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA 92.1 EUR
APOSPC300817-1G APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847151
CAS nummer: 1060739-01-6