N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300821-1G PC300821-5G
APOSPC300821-1GEA 125 EUR
APOSPC300821-1G APOSPC300821-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₁₀ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018540
CAS nummer: 404-51-3