N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300822-1G PC300822-5G
APOSPC300822-1GEA 125 EUR
APOSPC300822-1G APOSPC300822-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formule: C₁₄H₁₀ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02632654
CAS nummer: 54730-71-1