N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300824-1G PC300824-5G
APOSPC300824-1GEA 125 EUR
APOSPC300824-1G APOSPC300824-5G
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Formule: C₇H₅Br₂FN₂S
MW: 327.999 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28148245
CAS nummer: 1823494-62-7