Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-2-(2-fluoro-phenyl-hydrazono)-acetic acid ethyl ester
PC300846-1G PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA 155 EUR
APOSPC300846-1G APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06809224
CAS nummer: 64989-74-8