N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 249 EUR
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₁₄H₁₉F₃N₂O
MW: 288.309 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987630
CAS nummer: 1980049-28-2