N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300860-1G PC300860-5G
APOSPC300860-1GEA 189 EUR
APOSPC300860-1G APOSPC300860-5G
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formule: C₁₃H₁₇Br₂FN₂S
MW: 412.159 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987634
CAS nummer: 1980054-14-5