N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300861-1G PC300861-5G
APOSPC300861-1GEA 189 EUR
APOSPC300861-1G APOSPC300861-5G
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₂O
MW: 274.282 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27939889
CAS nummer: 765298-12-2