Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300862-1G PC300862-5G
APOSPC300862-1GEA 187 EUR
APOSPC300862-1G APOSPC300862-5G
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03644664
CAS nummer: 852952-21-7