1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 421 EUR
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Formule: C₆H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19602661
CAS nummer: 1342051-08-4