1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300871-1G PC300871-250MG PC300871-5G
APOSPC300871-1GEA 70.1 EUR
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG APOSPC300871-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formule: C₉H₁₇F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082049
CAS nummer: 477847-03-3