1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300873-1G PC300873-250MG PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA 58.4 EUR
APOSPC300873-1G APOSPC300873-250MG APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Formule: C₇H₁₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466829
CAS nummer: 959045-77-3