1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300874-1G PC300874-250MG PC300874-5G
APOSPC300874-1GEA 267 EUR
APOSPC300874-1G APOSPC300874-250MG APOSPC300874-5G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02081939
CAS nummer: 477847-10-2