1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300875-1G PC300875-250MG PC300875-5G
APOSPC300875-1GEA 29.2 EUR
APOSPC300875-1G APOSPC300875-250MG APOSPC300875-5G
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Formule: C₈H₁₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00551090
CAS nummer: 478050-22-5