1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300882-1G PC300882-5G
APOSPC300882-1GEA 284 EUR
APOSPC300882-1G APOSPC300882-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02186261
CAS nummer: 478258-73-0