N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300883-10G PC300883-1G PC300883-5G
APOSPC300883-10GEA 874 EUR
APOSPC300883-10G APOSPC300883-1G APOSPC300883-5G
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₈F₃NO₃S
MW: 325.347 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28992264
CAS nummer: 1993322-94-3