1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300889-1G PC300889-5G
APOSPC300889-1GEA 35.1 EUR
APOSPC300889-1G APOSPC300889-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₁ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570079
CAS nummer: 154258-48-7