1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300890-10G PC300890-1G PC300890-5G
APOSPC300890-10GEA 1250 EUR
APOSPC300890-10G APOSPC300890-1G APOSPC300890-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973766
CAS nummer: 878572-03-3