3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300891-1G PC300891-250MG
APOSPC300891-1GEA 220 EUR
APOSPC300891-1G APOSPC300891-250MG
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09860598
CAS nummer: 154258-78-3