2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300936-1G PC300936-5G PC300936-250MG
APOSPC300936-1GEA 563 EUR
APOSPC300936-1G APOSPC300936-5G APOSPC300936-250MG
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05178217
CAS nummer: 535925-49-6