2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300942-10G PC300942-5G PC300942-1G
APOSPC300942-10GEA 497 EUR
APOSPC300942-10G APOSPC300942-5G APOSPC300942-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07852052
CAS nummer: 18087-62-2