2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300944-1G PC300944-5G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 61.4 EUR
APOSPC300944-1G APOSPC300944-5G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉FO₃S
Smeltpunt: 97…98 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21090339
CAS nummer: 20951-14-8