(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300960-10G PC300960-5G PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA 655 EUR
APOSPC300960-10G APOSPC300960-5G APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00452550
CAS nummer: 1421751-34-9