Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300965-1G PC300965-50MG PC300965-250MG PC300965-500MG PC300965-2.5G
APOSPC300965-1GEA 400 EUR
APOSPC300965-1G APOSPC300965-50MG APOSPC300965-250MG APOSPC300965-500MG APOSPC300965-2.5G
Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16661866
CAS nummer: 7550-03-0