2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 419 EUR
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19310038
CAS nummer: 1310141-83-3