2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300969-10G PC300969-1G PC300969-5G
APOSPC300969-10GEA 1590 EUR
APOSPC300969-10G APOSPC300969-1G APOSPC300969-5G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520135
CAS nummer: 1455953-78-2