2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300976-1G PC300976-5G
APOSPC300976-1GEA 314 EUR
APOSPC300976-1G APOSPC300976-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31380628
CAS nummer: 1508040-43-4