Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300977-10G PC300977-1G PC300977-5G
APOSPC300977-10GEA 908 EUR
APOSPC300977-10G APOSPC300977-1G APOSPC300977-5G
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04967300
CAS nummer: 97914-54-0