Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300981-1G PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA 35.1 EUR
APOSPC300981-1G APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₉H₇F₂IO₂
MW: 312.052 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24107026
CAS nummer: 1541937-20-5