2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300985-1G PC300985-250MG
APOSPC300985-1GEA 38 EUR
APOSPC300985-1G APOSPC300985-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Formule: C₇H₅F₂IN₂O
MW: 298.029 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31630104
CAS nummer: 2244085-59-2